Documentos
SAB4700956
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Ikaros antibody produced in mouse
clone 4E9
Sinônimo(s):
IK1, IKAROS, IKZF1, LYF1, Lymphoid transcription factor LyF-1, PPP1R92, PRO0758, ZNFN1A1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4E9, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de adesão
BC018349.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IKZF1(10320)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody 4E9 recognizes Ikaros, a transcription factor expressed broadly in hematopoietic progenitors and serving as a key regulator of lymphopoiesis.
Imunogênio
Recombinant human Ikaros (C-terminal part)
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.