MABE912
Anti-Ikaros Antibody, clone 4E9
clone 4E9, from mouse
Sinônimo(s):
DNA-binding protein Ikaros, Ikaros family zinc finger protein 1, Lymphoid transcription factor LyF-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4E9, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IKZF1(10320)
mouse ... Ikzf1(22778)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP): A representative lot of this antibody as part of a blend Ikaros clones E9 and Ik14 (catalogue number MABE912 and MABE913 respectively) was demonstrated to perform in ChIP. See Zhang et al. (2012).
ChIP-seq Analsysis: A representative lot of this antibody as part of a blend Ikaros clones E9 and Ik14 (catalogue number MABE912 and MABE913 respectively) was demonstrated to perform in ChIP-seq. See Zhang et al. (2012).
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL dilution of this antibody detected Ikaros in a Jurkat cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1