Documentos
SAB4700912
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Perforin antibody produced in mouse
clone dG9
Sinônimo(s):
HPLH2, P1, PFP, PRF1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
dG9, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, bovine
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 6 μg/mL
nº de adesão
NM_005041
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRF1(5551)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody dG9 (also known as deltaG9) recognizes perforin, a 70 kDa protein expressed in cytoplasmic granules of cytotoxic T cells and NK cells.
Imunogênio
purified granules from human YT lymphoma cell line
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.