Documentos
SAB4700850
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD230 antibody produced in mouse
clone EM-20
Sinônimo(s):
ASCR, Major prion protein, PrP, PrP27-30, PrP33-35C
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EM-20, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão
P04156
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRNP(5621)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody EM-20 recognizes human prion protein (PrP). Diglycosylated form of PrP has ~ 40 kDa, monoglycosylated form ~ 30 kDa, and nonglycosylated form ~ 19-21 kDa. This antibody is suitable for discrimination between normal cellular prion protein (PrPc) and its conformationally changed form (PrPSc) prion protein.
Imunogênio
Recombinant human prion protein
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.