Documentos Principais
SAB4700584
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD18 antibody produced in rat
clone M18/2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Integrin β2 subunit, Anti-Itgb2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
M18/2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Itgb2(16414)
Descrição geral
The rat monoclonal antibody M18/2 recognizes CD18 antigen (integrin beta2 subunit; beta2 integrin), a 95 kDa type I transmembrane protein expressed on all leukocytes.
Imunogênio
Murine cytotoxic T cell glycoproteins
Aplicação
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 1 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)