SAB4700570
Monoclonal Anti-Cd9-PE antibody produced in rat
clone EM-04, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EM-04, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cd9(12527)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Not finding the right product?