SAB4700489
Monoclonal Anti-CD62L antibody produced in mouse
clone LT-TD180, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-L-selectin, Anti-SELL
Selecione um tamanho
R$ 2.194,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.194,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LT-TD180, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SELL(6402)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)