SAB4700120
Monoclonal Anti-CD20, azide free antibody produced in mouse
clone MEM-97, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-MS4A1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM-97, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
bovine, human, pig
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MS4A1(931)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade