SAB4700190
Monoclonal Anti-CD47 antibody produced in mouse
clone MEM-122, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Integrin Associated Protein
Selecione um tamanho
R$ 1.646,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.646,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM-122, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
nonhuman primates, pig, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgM
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD47(961)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)