Documentos Principais
SAB4700001
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD13 antibody produced in mouse
clone WM15, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ANPEP
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.498,00
R$ 2.498,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.498,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.498,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
WM15, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, nonhuman primates
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ANPEP(290)
Descrição geral
The antibody WM15 recognises the human CD13 cell surface glycoprotein, a 150 kDa molecule expressed on granulocytes, endothelial cells, epithelial cells and myeloid progenitors.
Imunogênio
Human AML cells
Aplicação
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution for Flow Cytometry is 5 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)