SAB4600386
Monoclonal Anti-6X His IgG, CF™770 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 33D10.D2.G8, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
R$ 2.654,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.654,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
CF™ 770 conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
33D10.D2.G8, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
fluorescência
λex 770 nm; λem 797 nm
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Nota de preparo
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)