Documentos Principais
SAB4502745
Sigma-Aldrich
Anti-SFRP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
FRP-2, Frizzled-related protein 2, SARP-1, Secreted apoptosis-related protein 1, sFRP-2
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.950,00
R$ 3.950,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.950,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.950,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 33 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SFRP2(6423)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Anti-SFRP2 Antibody detects endogenous levels of total SFRP2 protein.
The SFRP2 (secreted frizzled related protein 2) gene is mapped to human chromosome 4q31.3. It is found to be expressed in sclerotome.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human SFRP2.
Immunogen Range: 119-168
Ações bioquímicas/fisiológicas
SFRP2 (secreted frizzled related protein 2) promotes phosphorylation and retards the expression of nuclear β-catenin and inhibits the canonical Wnt signaling pathway. SFRP2 is known to enhance osteogenic differentiation in mesenchymal stem cells.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
SFRP2 enhances the osteogenic differentiation of apical papilla stem cells by antagonizing the canonical WNT pathway.
Jin L
Cellular & Molecular Biology Letters, 22:14, 1-14 (2017)
SHH-N upregulates Sfrp2 to mediate its competitive interaction with WNT1 and WNT4 in the somitic mesoderm.
Lee CS
Development, 127(1), 109-118 (2000)
A novel susceptibility locus for Hirschsprung's disease maps to 4q31.3-q32.3.
Brooks AS
Journal of medical Genetics, 43(7), 1-6 (2006)