Documentos Principais
SAB3500286
Sigma-Aldrich
Anti-LDL-R antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FH, Anti-FHC, Anti-LDLCQ2, Anti-LDLR, Anti-Low density lipoprotein receptor
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.844,00
R$ 4.844,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1176
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.844,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.844,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1176
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LDLR(3949)
Imunogênio
LDL-R antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the center of human LDL-R.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500286.
forma física
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Elizabeth A O'Hare et al.
Journal of lipid research, 55(11), 2242-2253 (2014-09-10)
Hyperlipidemia and arterial cholesterol accumulation are primary causes of cardiovascular events. Monogenic forms of hyperlipidemia and recent genome-wide association studies indicate that genetics plays an important role. Zebrafish are a useful model for studying the genetic susceptibility to hyperlipidemia owing