This product is carrier-free and does not contain glycerol, gelatin, or serum albumin. The antibody has not been tested for the suitability in Hyperion imaging application. The end-user will have to determine the suitability.
MABC539
Anti-SFRP2 Antibody, clone 80.8.6, azide free
clone 80.8.6, from mouse
Sinônimo(s):
Secreted frizzled-related protein 2, FRP-2, sFRP-2, Secreted apoptosis-related protein 1, SARP-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
80.8.6, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SFRP2(6423)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Imunnohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SFRP2 in human prostate and human breast cancer tissue.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
-
Our department is interested in your anti-SFRP antibody (MABC539). We would like to use it for Hyperion imaging. Hence, the antibody has to be glycerol free, BSA free, gelatine free, carrier free and unconjugated. Is the antibody presented in 100% PBS?
1 answer-