SAB4502117
Anti-RXFP3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
G protein-coupled receptor SALPR, GPCR135, RLN3 receptor 1, Relaxin family peptide receptor 3, Somatostatin- and angiotensin-like peptide receptor
Selecione um tamanho
R$ 3.950,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.950,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 51 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RXFP3(51289)
Categorias relacionadas
Descrição geral
RXFP3 (relaxin family peptide receptor 3) is also termed as GPCR 135/ SALPR (somatostatin- and angiotensin- like peptide receptor). It is distributed in the central nervous system (CNS), mainly in areas associated with memory, sensory and emotional processing. RXFP3 belongs to the insulin superfamily. This gene is mapped to human chromosome 5p13.
Imunogênio
Immunogen Range: 161-210
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)