SAB4502020
Anti-NOTCH2 (Cleaved-Asp1733) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Motch B, NOTC2, NOTCH2, NTC2, Neurogenic locus notch homolog protein 2 precursor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 100 kDa
antigen 130 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
proteolytically cleaved (Asp1733)
Informações sobre genes
human ... NOTCH2(4853)
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 1684-1733
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade