Documentos Principais
AB1580-I
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-receptor opioide Mu
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Mu-type opioid receptor, M-OR-1, MOR-1, Mu opiate receptor, Mu opioid receptor, MOP, hMOP, Anti-Opioid Receptor μ
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OPRM1(4988)
Descrição geral
O receptor opioide Mu (MOP), também chamado de receptor opioide tipo Mu (MOR-1), é um receptor para opioides naturais e sintéticos, como beta-endorfina, endomorfina, morfina, heroína, DAMGO, fentanil, etorfina, buprenorfina e metadona. O MOP funciona como um receptor acoplado à proteína G de classe A (GPCR), mas suas vias de regulação negativa variam com o agonista e podem ou não ser independentes do acoplamento da proteína G. Os ligantes endógenos induzem rápida dessensibilização, endocitose e reciclagem, ao contrário dos ligantes sintéticos, como a morfina, que desencadeiam apenas baixa dessensibilização e endocitose. A hetero-oligomerização com outros GPCRs pode modular as propriedades de ligação, sinalização e tráfego de agonistas. O MOP é expresso no cérebro e está envolvido na neurogênese. O MOP é o principal alvo fisiológico para a maioria dos analgésicos opioides clinicamente importantes.
Especificidade
Esse anticorpo reconhece a extremidade C do receptor opioide Mu. Esse anticorpo reconhecerá a isoforma 1 (45 kDa), a isforma 10 (55 kDa), a isoforma 12 (34 kDa) e a isoforma 13 (36 kDa).
Imunogênio
Peptídeo linear conjugado com KLH correspondente à extremidade C do receptor opioide Mu.
Aplicação
Análise imuno-histoquímica: Uma diluição de 1:1.000-4.000 de um lote representativo detectou o receptor opioide Mu no cerebelo humano, hipocampo de camundongo, mesencéfalo de camundongo e tecido mesencéfalo de rato.
Detecte o receptor opioide usando esse anticorpo policlonal de coelho, anticorpo anti-receptor opioide Mu validado para uso em Western Blot e IHC (parafina).
Qualidade
Avaliado por Western Blot em lisado de células SH-SY5Y.
Análise por Western Blot: 0,2 µg/ml desse anticorpo detectou o receptor opioide Mu em 10 µg de lisado de células SH-SY5Y.
Descrição-alvo
aproximadamente 70 kDa observado. O peso molecular calculado é de 45 kDa, no entanto, demonstrou-se o receptor opioide Mu como uma banda de ~70-90 kDa em Western Blots (Ferrer-Alcon, M., et al. (2004). Molecular Brain Research. 121(1-2):114-122).
Ligação
Substitui: AB1580
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Aysegul Gorur et al.
Journal of cellular physiology, 236(11), 7698-7710 (2021-05-27)
The Mu-opioid receptor (MOR) has been implicated in tumorigenesis and metastasis. Methylnaltrexone (MNTX), an antagonist of MOR, has shown to inhibit tumor growth and metastasis in lung cancer cell lines. The effect of MNTX on other cell lines such as
Fei Zhu et al.
Neuron, 99(4), 781-799 (2018-08-07)
Synapses are found in vast numbers in the brain and contain complex proteomes. We developed genetic labeling and imaging methods to examine synaptic proteins in individual excitatory synapses across all regions of the mouse brain. Synapse catalogs were generated from
Lucia Moravčíková et al.
General physiology and biophysics, 37(3), 299-307 (2018-03-29)
SNC80 was designed as a highly selective nonpeptide delta opioid receptor (DOR) agonist. Antidepressant-like and antinociceptive effects of this compound were demonstrated in animal models. Naltrindole was synthetized as a highly selective DOR antagonist. Its antitussive and antinociceptive effects were
Nunzio Vicario et al.
International journal of molecular sciences, 23(11) (2022-06-11)
Chronic neuropathic pain emerges from either central or peripheral lesions inducing spontaneous or amplified responses to non-noxious stimuli. Despite different pharmacological approaches to treat such a chronic disease, neuropathic pain still represents an unmet clinical need, due to long-term therapeutic
Daozhong Jin et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 43(31), 5593-5607 (2023-07-15)
Aberrant activation of presynaptic NMDARs in the spinal dorsal horn is integral to opioid-induced hyperalgesia and analgesic tolerance. However, the signaling mechanisms responsible for opioid-induced NMDAR hyperactivity remain poorly identified. Here, we show that repeated treatment with morphine or fentanyl