Documentos Principais
SAB4502013
Sigma-Aldrich
Anti-ENOS antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Constitutive NOS, EC-NOS, ECNOS, Endothelial NOS, cNOS
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.426,00
R$ 4.426,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1252
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.426,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.426,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1252
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 133 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NOS3(4846)
Descrição geral
Anti-ENOS Antibody detects endogenous levels of total ENOS protein.
The ENOS (endothelial nitric oxide synthase) gene is mapped to human chromosome 7q36.1. ENOS is expressed predominantly in the endothelial cells.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human eNOS.
Immunogen Range: 581-630
Aplicação
Anti-ENOS antibody produced in rabbit has been used in SDS-PAGE and western blotting.
Ações bioquímicas/fisiológicas
ENOS (endothelial nitric oxide synthase) is responsible for the production of nitric oxide. eNOS is known to stimulate vasodilation and regulate inflammation and myocyte function. Impairment of endothelium-dependent vasodilatation that is observed in acute hyperglycaemia condition is due to suppression of ENOS. The gene might be involved in lipolysis. Variation in ENOS might lead to Henoch-Schönlein purpura. ENOS polymorphism affects the NO concentration in plasma.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Endothelial nitric oxide synthase and nicotinamide adenosine dinucleotide phosphate oxidase p22phox gene (C242T) polymorphisms and systemic lupus erythematosus in a Chinese Population.
Tang FY
Lupus, 19(2), 192-196 (2010)
Functional G894T (rs1799983) polymorphism and intron-4 VNTR variant of nitric oxide synthase (NOS3) gene are susceptibility biomarkers of obesity among Tunisians.
Nasr HB
Obesity research & clinical practice, 10(4), 465-475 null
Mechanisms underlying the hypotensive and vasodilator effects of Ru(terpy)(bdq)NO](3+), a nitric oxide donor, differ between normotensive and spontaneously hypertensive rats.
Potje SR
European Journal of Pharmacology, 741, 222-229 (2014)
IFN-a Negatively Regulates the Expression of Endothelial Nitric Oxide Synthase and Nitric Oxide Production: Implications for Systemic Lupus Erythematosus.
Buie JJ
Journal of Immunology, 199(6), 1979-1988 (2017)
Heat-shock protein 60 of Porphyromonas gingivalis may induce dysfunction of human umbilical endothelial cells via regulation of endothelial-nitric oxide synthase and vascular endothelial-cadherin.
Wu C
Biomedical Reports, 5(2), 243-247 (2016)