MABT84
Anti-Aggrecan Antibody, clone 1-C-6
clone 1-C-6, from mouse
Sinônimo(s):
Aggrecan core protein, Cartilage-specific proteoglycan core protein, CSPCP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1-C-6, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, bovine
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACAN(176)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Aggrecan in normal mouse cartilage and normal rat cartilage tissues.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Normal mouse cartilage and normal rat cartilage tissues
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1