SAB4500445
Anti-CREB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
CREB-1, CREB1, cAMP responsive element binding protein 1, cAMP-response element binding protein
Selecione um tamanho
R$ 2.963,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.963,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 36 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CREB1(1385)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 71-120
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)