SAB4500088
Anti-β-Tubulin III Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
TUBB3, TUBB4, Tubulin β-3 chain, Tubulin β-4, Tubulin β-III
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Tubulin β antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 50 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBB3(10381)
Descrição geral
Anti-Tubulin β Antibody detects endogenous levels of total Tubulin β protein.
Imunogênio
Immunogen Range: 401-450
Aplicação
Immunocytochemistry (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)