Documentos
SAB4300686
Sigma-Aldrich
Anti-CD3E antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-FLJ18683, Anti-T3E, Anti-TCRE
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
~21 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(D-L-Y-S-G)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD3E(916)
Descrição geral
The antibody detects endogenous level of total CD3E protein.
Imunogênio
Peptide sequence around aa. 197-201 ( D-L-Y-S-G), according to the protein NP_000724.1
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrição-alvo
The CD3 complex mediates signal transduction.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1