Documentos Principais
SAB4300667
Sigma-Aldrich
Anti-SLC2A4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-GLUT4, Anti-solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 4
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.279,00
R$ 3.279,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1240
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.279,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.279,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1240
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~45 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(E-Y-L-G-P)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC2A4(6517)
Descrição geral
The antibody detects endogenous level of total Glut4 protein.
Imunogênio
Peptide sequence around aa. 501- 505 ( E-Y-L-G-P), according to the protein NP_001033.1
Aplicação
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Western Blotting (1 paper)
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrição-alvo
Insulin-regulated facilitative glucose transporter.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ha T Tran et al.
PloS one, 12(3), e0173373-e0173373 (2017-03-10)
Gestational diabetes mellitus (GDM), which complicates up to 20% of all pregnancies, is associated with low-grade maternal inflammation and peripheral insulin resistance. Sterile inflammation and infection are key mediators of this inflammation and peripheral insulin resistance. Resveratrol, a stilbene-type phytophenol
Irena Audzeyenka et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1867(8), 118723-118723 (2020-04-18)
A growing body of evidence suggests a role of proteolytic enzymes in the development of diabetic nephropathy. Cathepsin C (CatC) is a well-known regulator of inflammatory responses, but its involvement in podocyte and renal injury remains obscure. We used Zucker