SAB4200519
Anti-GLUT1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-SLC2A1, Anti-member 1, Anti-solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter)
Selecione um tamanho
R$ 2.846,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.846,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~55-70 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using rat spinal cord extracts (S1 fraction)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC2A1(6513)
mouse ... Slc2a1(20525)
rat ... Slc2a1(24778)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)