SAB4200859
Anti-Staphylococcus Enterotoxin B antibody, Mouse monoclonal
clone SEB4, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Enterotoxin type B, SEB
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Nível de qualidade
clone
SEB4
Formulário
liquid
reatividade de espécies
Staphylococcus aureus ((Staphylococcal enterotoxin B))
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 0.12-0.25 μg/mL using 1 μg/ml staphylococcal enterotoxin B for coating.
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using staphylococcal enterotoxin B.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)