SAB4200813
Anti-α Actinin antibody, Mouse monoclonal
clone BM-75.2, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Alpha-actinin cytoskeletal isoform, Alpha-actinin-1, F-actin cross-linking protein, Non-muscle alpha-actinin-1
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BM-75.2, monoclonal
peso molecular
~100 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using human HeLa cells extract.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human foreskin fibroblast Hs68 cells.
Isotipo
IgM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTN1(87)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)