SAB4200726
Anti-Myosin (Smooth) antibody, Mouse monoclonal
clone hSM-V, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-SM
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
hSM-V, monoclonal
reatividade de espécies
quail, rabbit, rat, human, sheep, bovine, mouse, porcine, canine
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using methacarn -fixed paraffin-embedded human tonsil sections
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYH11(4629)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)