Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB5702783
Sigma-Aldrich
Anti-Chromogranin A Antibody, clone 2N5Q4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CGA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
2N5Q4, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
80 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MRSAAVLALLLCAGQVTALPVNSPMNKGDTEVMKCIVEVISDTLSKPSPMPVSQECFETLRGDERILSILRHQNLLKELQDLALQGAKERAHQQKKHSGF
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHGA(1113)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a member of the chromogranin/secretogranin family of neuroendocrine secretory proteins. It is found in secretory vesicles of neurons and endocrine cells. This gene product is a precursor to three biologically active peptides; vasostatin, pancreastatin, and parastatin. These peptides act as autocrine or paracrine negative modulators of the neuroendocrine system. Two other peptides, catestatin and chromofungin, have antimicrobial activity and antifungal activity, respectively. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2014]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Chromogranin A (P10645).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IHC, IF/ICC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)