SAB4200657
Monoclonal Anti-EEF1A1 antibody produced in mouse
clone EF48, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
CCS-3, CCS3, EE1A1, EEF-1, EEF1A, EF-Tu, EF1A, GRAF-1EF, HNGC:16303, LENG7, PTI1, eEF1A-1, eukaryotic translation elongation factor 1 α 1
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EF48
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
bovine, mouse, rat, human, monkey, canine
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells.
immunofluorescence: 0.5-1 μg/mL using SW-620 cells.
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EEF1A1(1915)
mouse ... Eef1a1(13627)
rat ... Eef1a1(171361)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)