05-844
Anti-PLK1 Antibody, clone 35-206
clone 35-206, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Polo-like kinase 1, Serine/threonine-protein kinase 13, cell cycle regulated protein kinase, polo (Drosophia)-like kinase, polo like kinase, polo like kinase, polo-like kinase (Drosophila), polo-like kinase 1 (Drosophila)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
100
400
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
35-206, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PLK1(5347)
mouse ... Plk1(18817)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohisto/immunocytochemistry: An independent laboratory reported that 1 μg/mL of a previous lot of this antibody showed positive immunostaining for PLK1 in paraformaldehyde treated, Triton X-100 fixed cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5-2 μg/mL of this antibody detected PLK1 in RIPA lysates from 3T3/A31 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1