SAB4200347
Anti-Nestin (C-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-Nbla00170
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~300 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using mouse P19 cells.
western blot: 2-4 μg/mL using lysates of HEK293T cells over-expressing rat nestin.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunofluorescence
- Proximity ligation assay
- immunohistofluorescence staining
- immunofluorescence labeling
- immunoblotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)