Documentos Principais
SAB4200266
Sigma-Aldrich
Anti-PP2A, C subunit antibody, Mouse monoclonal
clone 7A6, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
MonoclonalAnti-PP2Ac, MonoclonalAnti-PP2CA, MonoclonalAnti-PP2Calpha, MonoclonalAnti-PPP2CA, MonoclonalAnti-RP-C, MonoclonalAnti-protein phosphatase 2, catalytic subunit, alpha isozyme
Selecione um tamanho
200 μL
R$ 4.201,00
R$ 4.201,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1154
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
200 μL
R$ 4.201,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
R$ 4.201,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1154
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7A6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 36 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3, rat Rat2 or human A431 cells.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPP2CA(5515)
mouse ... Ppp2ca(19052)
rat ... Ppp2ca(24672)
Descrição geral
PP2A is a serine/threonine phosphatase that downregulates the MAP kinase pathway and subsequently modulates mitogenic signaling. This phosphatase also mediates localization of Sgo1 at centromeres, Ras-1 activation, and chromosome segregation. The catalytic subunit of PP2A (PP2Ac) regulates the signaling pathway for glucose-stiμLated insulin secretion .
Especificidade
Monoclonal Anti-PP2Ac is specific for the α and β isoforms of PP2Ac in humans, rats and mice. The antibody has not been tested in other species for cross-reactivity.
Aplicação
MonoclonalAnti-PP2A, C subunit antibody produced in mouse has been used in immunoblotting and immunoprecipitation.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein phosphatase 2A (PP2A) is implicated in the negative control of cell growth and division. PP2Ac undergoes two post-translational modifications, phosphorylation and methylation, which are involved in the regulation of the enzyme activity.
forma física
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
PP2A/B55 and Fcp1 regulate Greatwall and Ensa dephosphorylation during mitotic exit.
Hegarat N, Vesely C, Vinod PK, et al.
PLoS Genetics, 10(1), e1004004-e1004004 (2014)
Donghai Liu et al.
Nature communications, 12(1), 2551-2551 (2021-05-07)
Endogenous cardiac pacemaker function regulates the rate and rhythm of cardiac contraction. The mutation p.Lys23Glu in the cohesin protein Shugoshin-1 causes severe heart arrhythmias due to sinoatrial node dysfunction and a debilitating gastrointestinal motility disorder, collectively termed the Chronic Atrial
Protein phosphatase 2A: a highly regulated family of serine/threonine phosphatases implicated in cell growth and signalling
Janssens V and Goris J
The Biochemical Journal, 353(3), 417-439 (2001)
Giridhar R Jangati et al.
Endocrine, 31(3), 248-253 (2007-10-02)
Among various phosphatases, the protein phosphatase 2A (PP2A) is relatively well studied in the islet. Previously, we have demonstrated that the catalytic subunit of PP2A (PP2Ac) undergoes okadaic acid (OKA)-sensitive, reversible carboxylmethylation (CML), which appears to be requisite for glucose-stimulated
Nadia Hégarat et al.
PLoS genetics, 10(1), e1004004-e1004004 (2014-01-07)
Entry into mitosis is triggered by activation of Cdk1 and inactivation of its counteracting phosphatase PP2A/B55. Greatwall kinase inactivates PP2A/B55 via its substrates Ensa and ARPP19. Both Greatwall and Ensa/ARPP19 are regulated by phosphorylation, but the dynamic regulation of Greatwall