05-421
Anti-PP2A Antibody, C subunit, clone 1D6
clone 1D6, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Replication protein C, protein phosphatase 2 (formerly 2A), catalytic subunit, alpha isoform, protein phosphatase 2, catalytic subunit, alpha isoform, serine/threonine protein phosphatase 2A, catalytic subunit, alpha isoform
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D6, monoclonal
reatividade de espécies
Saccharomyces cerevisiae, bovine, rabbit, rat, Xenopus, mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPP2CA(5515)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
4 µg of a previous lot immunoprecipitated PP2A from 500 µg of A431 RIPA lysate. Note: This antibody has been reported not to block phosphatase activity.
Immunocytochemistry:
5-10 µg/mL of a previous lot of this antibody showed positive immunostaining for PP2A in A431 cells fixed for 10 minutes with 4% paraformaldehyde in PBS.
Signaling
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected PP2A in human A431 and previously in murine 3T3 RIPA cell lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1