SAB4200255
Anti-PP2A subunit B isoform B56-δ antibody, Mouse monoclonal
clone H5D12, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-PP2A B subunit isoform PR61-δ, Anti-PP2A B subunit isoform R5-δ, Anti-PPP2R5D, Anti-Protein phosphatase 2, regulatory subunit B′,δ, Anti-Serine/threonine protein phosphatase 2A, 56 kDa regulatory subunit, δ isoform
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
H5D12, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~72 kDa
reatividade de espécies
human, rat
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of human U-2-OS or rat Rat2 cells.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPP2R5D(5528)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)