SAB4200075
Anti-VAC14 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ArPIKfyve, Anti-TAX1-binding protein 2, Anti-TAX1BP2, Anti-TAX1BP2 TAX-reactive protein x, Anti-TRX
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~82 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 10-15 μg using A431 cell lysates
indirect immunofluorescence: 8-16 μg/mL using HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of mouse brain (S1 fraction) or rat brain (S1 fraction)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VAC14(55697)
rat ... Vac14(307842)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)