Documentos Principais
SAB1401760
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-VAC14 antibody produced in mouse
clone 3B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ArPIKfyve, FLJ10305, FLJ36622, FLJ46582, MGC149815, MGC149816
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3B2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VAC14(55697)
Descrição geral
Phosphatidylinositol 3,5-bisphosphate (PI(3,5)P2) is a low-abundance signaling molecule. A regulatory complex made up of VAC14 and FIG4 (MIM 609390) control synthesis of PI(3,5)P2 by activating PI(3)P kinase, FAB1 (PIP5K3; MIM 609414). The VAC14/FIG4 complex also functions in the breakdown of PI(3,5)P2 (Zhang et al., 2007 [PubMed 17956977]).[supplied by OMIM
Imunogênio
VAC14 (NP_060522.3, 714 a.a. ~ 782 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SHRLQCVPNPELLQTEDSLKAAPKSQKADSPSIDYAELLQHFEKVQNKHLEVRHQRSGRGDHLDRRVVL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)