Documentos Principais
SAB3501271
Sigma-Aldrich
Anti-Andes Virus Nucleocapsid antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.255,00
R$ 3.255,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.255,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 3.255,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
virus (Andes virus)
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Andes virus ... ANDVsSgp1(991232)
Descrição geral
Andes virus (ANDV) is a rodent-borne hantavirus of the family Bunyaviridae, an enveloped, negative-sense RNA viruses with a tripartite genome that can cause hantavirus pulmonary syndrome (HPS). It was isolated from an infected Oligoryzomys longicaudatus rodent in Chile, and is highly similar to the Sin Nombre virus (SNV).
Imunogênio
Andes virus nucleocapsid antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the amino terminus of the Andes virus nuclecapsid.The immunogen is located within amino acids 130 - 180 of Andes Virus Nucleocapsid.
Aplicação
Andes virus nucleocapsid antibody can detect 10ng Andes virus nucleocapsid peptide in ELISA at 1 μg/ml.
forma física
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)