SAB3501171
Monoclonal Anti-HIV-1 p24 [8G9] (HRP) antibody produced in mouse
purified antibody (Protein A IgG)
Selecione um tamanho
R$ 3.255,00
Previsão de entrega em27 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.255,00
Previsão de entrega em27 de abril de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
horse radish peroxidase (HRP) conjugate
forma do anticorpo
purified antibody (Protein A IgG)
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human immunodeficiency virus 1
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human immunodeficiency virus 1 ... GAG(155030)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)