Documentos Principais
SAB3500304
Sigma-Aldrich
Anti-IRAK-4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.092,00
R$ 3.092,00
Previsão de entrega em11 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.092,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.092,00
Previsão de entrega em11 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 51 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IRAK4(51135)
Imunogênio
IRAK-4 antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to amino acids at the carboxy terminus of human IRAK-4.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500304.
forma física
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Makon-Sébastien Njock et al.
Blood, 125(20), 3202-3212 (2015-04-04)
The blood contains high concentrations of circulating extracellular vesicles (EVs), and their levels and contents are altered in several disease states, including cardiovascular disease. However, the function of circulating EVs, especially the microRNAs (miRNAs) that they contain, are poorly understood.