SAB2702196
Monoclonal Anti-HA tag antibody produced in mouse
clone GT423, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-HA Antibody, HA Tag Detection Antibody, Mouse Anti-HA Tag
Selecione um tamanho
R$ 3.692,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.692,00
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT423, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
concentração
1mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)