Documentos Principais
SAB2500444
Sigma-Aldrich
Anti-GAD2(GAD67) Antibody
goat polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-GAD65, Anti-Glutamate decarboxylase 2
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.833,00
R$ 2.833,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1091
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.833,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.833,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1091
Nome do produto
Anti-GAD2/GAD65 antibody produced in goat, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse, chimpanzee, rat, canine
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GAD2(2572)
Descrição geral
Glutamate decarboxylase 2 (GAD2) is a 65kDa protein expressed in β-cells. The gene encoding this protein is localized on human chromosome 10p12.1.
Imunogênio
Peptide with sequence C-TLEDNEERMSRLSK from the internal region of the protein sequence according to NP_000809.1.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Glutamate decarboxylase 2 (GAD2) is an isoform of glutamate decarboxylase, which is involved in the synthesis of γ-aminobutyric acid (GABA). GAD2 is an auto-antigen in type I diabetes and has been shown to have a role in gastric cancer.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Plasma GAD65, a Marker for Early ?-Cell Loss After Intraportal Islet Cell Transplantation in Diabetic Patients.
Ling Z
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (2015)
Immuno-chemistry of hydroxyl radical modified GAD-65: A possible role in experimental and human diabetes mellitus.
Moinuddin
IUBMB Life, 67(10) (2015)
Epigenetic signature of panic disorder: A role of glutamate decarboxylase 1 (GAD1) DNA hypomethylation?
Katharina D
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry (2013)
The role of glutamate decarboxylase 65 in gastric cancer development, progression, and prognosis.
Song Y
Histopathology (2013)