Documentos Principais
SAB2104298
Sigma-Aldrich
Anti-IKZF1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-IK1, Anti-IKAROS, Anti-LYF1, Anti-PRO0758
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
57 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IKZF1(10320)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human IKZF1
Ações bioquímicas/fisiológicas
IKZF1 binds and activates the enhancer (delta-A element) of the CD3-delta gene. It functions in the specification and the maturation of the T-lymphocyte. It also interacts with a critical control element in the TDT (terminal deoxynucleotidyltransferase) p
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: QDSTDTESNNEEQRSGLIYLTNHIAPHARNGLSLKEEHRAYDLLRAASEN
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)