Documentos Principais
CRMUTAKR
TAG Flash Point, Jet Aviation Fuel
UKAS ISO Guide 34 Certified (40.4°C)
Sinônimo(s):
Kerosine (petroleum), sweetened
Selecione um tamanho
250 ML
R$ 1.809,00
R$ 1.809,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 ML
R$ 1.809,00
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.809,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 250 mL
fabricante/nome comercial
Paragon Scientific Ltd
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 - 70 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)