Documentos Principais
SAB2104032
Sigma-Aldrich
Anti-GPR75 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-GPR-chr2, Anti-WI-31133
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.345,00
R$ 3.345,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.345,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.345,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
59 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GPR75(10936)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human GPR75
Ações bioquímicas/fisiológicas
GPR75 is an orphan receptor.GPR75 is a member of the G protein-coupled receptor family. GPRs are cell surface receptors that activate guanine-nucleotide binding proteins upon the binding of a ligand.[supplied by OMIM]. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-1894 AK314885.1 1-1894 1895-2115 AF072693.1 1834-2054
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: PSQEESSPCNLQPVNSFGFANSYIAMHYHTTNDLVQEYDSTSAKQIPVPS
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)