Documentos Principais
SAB2103014
Sigma-Aldrich
Anti-GRHL2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-BOM, Anti-DFNA28, Anti-FLJ11172, Anti-FLJ13782, Anti-MGC149294
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.345,00
R$ 3.345,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1476
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.345,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.345,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1476
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
71 kDa
reatividade de espécies
horse, bovine, rabbit, dog, mouse, guinea pig, human, rat
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRHL2(79977)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human GRHL2
Ações bioquímicas/fisiológicas
GRHL2 is a transcription factor that can act as a homodimer or as a heterodimer with either GRHL1 or GRHL3. Defects in this gene are a cause of non-syndromic sensorineural deafness autosomal dominant type 28 (DFNA28).TFCP2L3 is a member of a family of transcription factor genes whose archetype is TFCP2 (MIM 189889), a mammalian ortholog of the Drosophila gene ′grainyhead′ (grh).[supplied by OMIM]. Sequence Note: This RefSeq record was created from transcript and genomic sequence data because transcript sequence consistent with the reference genome assembly was not available for all regions of the RefSeq transcript. The extent of this transcript is supported by transcript alignments.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: VEKIAKLYKKSKKGILVNMDDNIIEHYSNEDTFILNMESMVEGFKVTLME
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)