Documentos Principais
SAB2102166
Sigma-Aldrich
Anti-SLC15A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-PEPT2, Anti-Solute carrier family 15 (H+/peptide transporter), member 2
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.345,00
R$ 3.345,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.345,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.345,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
82 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC15A2(6565)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SLC15A2
Ações bioquímicas/fisiológicas
SLC15A2 belongs to the PTR2/POT transporter (TC 2.A.17) family. It is a multi-pass membrane protein. The expression/activity of PEPT2 (SLC15A2) may be a critical factor in the modulation of opioidergic neurotransmission in vivo.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: GNENNSLLIESIKSFQKTPHYSKLHLKTKSQDFHFHLKYHNLSLYTEHSV
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)