Key Documents
SAB1412118
Sigma-Aldrich
ANTI-BTLA antibody produced in mouse
clone 1B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
BTLA, BTLA1, CD272, FLJ16065, MGC129743
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1B7, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 36.74 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BTLA(151888)
Descrição geral
BTLA expression is induced during activation of T cells, and BTLA remains expressed on Th1 cells but not Th2 cells. Like PD1 (MIM 600244) and CTLA4 (MIM 123890), BTLA interacts with a B7 homolog, B7H4.[supplied by OMIM
Imunogênio
BTLA (NP_861445, 190 a.a. ~ 289 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DTAGREINLVDAHLKSEQTEASTRQNSQVLLSETGIYDNDPDLCFRMQEGSEVYSNPCLEENKPGIVYASLNHSVIGPNSRLARNVKEAPTEYASICVRS
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4