Documentos Principais
SAB1407901
Sigma-Aldrich
Anti-FBXL17 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
DKFZp434C1715, FBXO13, Fbl17, Fbx13, MGC161422, MGC161424
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~37.6 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FBXL17(64839)
Descrição geral
Members of the F-box protein family, such as FBXL17, are characterized by an approximately 40-amino acid F-box motif. SCF complexes, formed by SKP1 (MIM 601434), cullin (see CUL1; MIM 603134), and F-box proteins, act as protein-ubiquitin ligases. F-box proteins interact with SKP1 through the F box, and they interact with ubiquitination targets through other protein interaction domains (Jin et al., 2004 [PubMed 15520277]).[supplied by OMIM
Imunogênio
FBXL17 (AAH63316.1, 1 a.a. ~ 369 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGHLLSKEPRNRPSQKRPRCCSWCRRRRPLLRLPRRTPAKVPPQPAAPRSRDCFFRGPCMLCFIVHSPGAPAPAGPEEEPPLSPPPRDGAYAAASSSQHLARRYAALAAEDCAAAARRFLLSSAAAAAAAAASASSPASCCKELGLAAAAAWEQQGRSLFLASLGPVRFLGPPAAVQLFRGPTPSPAELPTPPEMVCKRKGAGVPACTPCKQPRCGGGGCGGGGGGGGGGGPAGGGASPPRPPDAGCCQAPEQPPQPLCPPPSSPTSEGAPTEAGGDAVRAGGTAPLSAQQQHECGDADCRESPENPCDCHREPPPETPDINQLPPSILLKVGLGERRRDARFPPPPAPASEAFSLLPLSAEEGGSLAA
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)