Documentos Principais
SAB1407506
Sigma-Aldrich
Anti-DPH5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
AD-018, CGI-30, HSPC143, MGC61450, NPD015
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~31.7 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DPH5(51611)
Descrição geral
This gene encodes a component of the diphthamide synthesis pathway. Diphthamide is a post-translationally modified histidine residue found only on translation elongation factor 2. It is conserved from archaebacteria to humans, and is targeted by diphtheria toxin and Pseudomonas exotoxin A to halt cellular protein synthesis. The yeast and Chinese hamster homologs of this protein catalyze the trimethylation of the histidine residue on elongation factor 2, resulting in a diphthine moiety that is subsequently amidated to yield diphthamide. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Imunogênio
DPH5 (NP_001070862.1, 1 a.a. ~ 285 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLYLIGLGLGDAKDITVKGLEVVRRCSRVYLEAYTSVLTVGKEALEEFYGRKLVVADREEVEQEADNILKDADISDVAFLVVGDPFGATTHSDLVLRATKLGIPYRVIHNASIMNAVGCCGLQLYKFGETVSIVFWTDTWRPESFFDKVKKNRQNGMHTLCLLDIKVKEQSLENLIKGRKIYEPPRYMSVNQAAQQLLEIVQNQRIRGEEPAVTEETLCVGLARVGADDQKIAAGTLRQMCTVDLGEPLHSLIITGGSIHPMEMEMLSLFSIPENSSESQSINGL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)