F3418
Monoclonal Anti-Cytokeratin, pan−FITC antibody produced in mouse
clone C-11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Pan Cytokeratin
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C-11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
bovine, mouse, frog, human, kangaroo rat, rat
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
direct immunofluorescence: 1:50 using PtK2 cells
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50 using human placenta
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... Krt1(100301161)
human ... KRT1(3848) , KRT13(3858) , KRT13(3858) , KRT18(3875) , KRT18(3875) , KRT4(3851) , KRT4(3851) , KRT5(3852) , KRT5(3852) , KRT6A(3868) , KRT6A(3868) , KRT6B(3854) , KRT6B(3854) , KRT8(3856) , KRT8(3856)
mouse ... Krt1(16678) , Krt10(16661) , Krt10(16661) , Krt13(16663) , Krt13(16663) , Krt18(16668) , Krt18(16668) , Krt4(16682) , Krt4(16682) , Krt5(110308) , Krt5(110308) , Krt6a(16687) , Krt6a(16687) , Krt6b(16688) , Krt6b(16688) , Krt8(16691) , Krt8(16691)
rat ... Krt1(300250) , Krt1-18(706059) , Krt1-18(706059) , Krt10(450225) , Krt10(450225) , Krt2-5(369017) , Krt2-5(369017) , Krt2-8(25626) , Krt2-8(25626)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)